Läs mer
Isopropyl 2-brom-2-metylpropanoat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-2704613
Kvantitet:
10 g
50 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
50g
Produktkod. 10160792
Brand: Thermo Scientific Maybridge SB01764EA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 51368-55-9
Molekylformel C7H13BrO2
Molekylvikt (g/mol) 209.08
MDL-nummer MFCD00055235
InChI-nyckel UNZJYKKJZGIFCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropyl 2-bromo-2-methylpropanoate, isopropyl 2-bromo-2-methylpropionate, 2-bromo-2-methylpropionic acid isopropyl ester, isopropyl 2-bromoisobutyrate, propanoic acid, 2-bromo-2-methyl-, 1-methylethyl ester, isopropyl 2-bromo-2-methyl-propanoate, methylethyl 2-bromo-2-methylpropanoate, 2-bromo-iso-butyric acid isopropyl ester, propan-2-yl 2-bromanyl-2-methyl-propanoate, 2-bromoisobutyric acid isopropyl ester
PubChem CID 2796293
IUPAC-namn propan-2-yl-2-brom-2-metylpropanoat
LEDER CC(C)OC(=O)C(C)(C)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isopropyl 2-bromo-2-methylpropanoate
CAS Min % 97.0
Densitet 1.2600g/mL
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel (CH3)2CBrCO2CH(CH3)2
Kvantitet 10 g
Formel vikt 209.08
Procent renhet 97%