Läs mer
Isopropyl 2-brom-2-metylpropanoat, TRC
Produktkod. 30132817
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132817 5 g
30006841 500 mg
30009692 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30132817 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI8746385G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51368-55-9
Molekylformel C7H13O2Br
Molekylvikt (g/mol) 209.08
Synonym 1-Methylethyl 2-Bromo-2-methylpropanoate, 2-Bromo-2-methylpropanoic Acid Isopropyl Ester, Isopropyl 2-Bromo-2-methylpropanoate, Isopropyl 2-Bromoisobutyrate, Isopropyl alpha-Bromoisobutyrate;
IUPAC-namn propan-2-yl 2-bromo-2-metylpropanoat
LEDER CC(C)OC(=O)C(C)(C)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isopropyl 2-Bromo-2-methylpropanoate
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C7H13BrO2/c1-5(2)10-6(9)7(3,4)8/h5H,1-4H3
Formel vikt 208.0099