Läs mer
isopropyl 2-brombensoat, Thermo Scientific™
Produktkod. 10108834
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10108834 100 g 100g
10165892 1 g 1g
10045032 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10108834 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RDP00166FA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 59247-52-8
Molekylformel C10H11BrO2
Molekylvikt (g/mol) 243.1
InChI-nyckel QTCRCHHNKWSPHB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 603261
IUPAC-namn propan-2-yl-2-brombensoat
LEDER CC(C)OC(=O)C1=CC=CC=C1Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isopropyl 2-bromobenzoate
Analysprocentintervall 97+%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 100 g
Synonym isopropyl 2-bromobenzoate, isopropyl o-bromobenzoate, methylethyl 2-bromobenzoate, prop-2-yl 2-bromobenzoate, isopropyl 2-bromobenzoate #, isopropyl2-bromobenzoate, 2-bromobenzoic acid isopropyl ester, 2-bromobenzoic acid, isopropyl ester, benzoic acid, 2-bromo-,1-methylethyl ester, benzoic acid, 2-bromo-, 1-methylethyl ester
Formel vikt 243.1
Procent renhet 97%