Läs mer
Isopropyl 2-Furoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isopropyl 2-Furoate |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10O3/c1-6(2)11-8(9)7-4-3-5-10-7/h3-6H,1-2H3 |
| Formel vikt | 154.063 |