Läs mer
Isopropyl(2S)-7-cyano-4-(pyridin-2-ylmetyl)-1,2,3,4-tetrahydrocyklopenta[b]indol-2-ylkarbamat, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Isopropyl (2S)-7-Cyano-4-(pyridin-2-ylmethyl)-1,2,3,4-tetrahydrocyclopenta[b]indol-2-ylcarbamate |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H22N4O2/c1-14(2)28-22(27)25-17-10-19-18-9-15(12-23)6-7-20(18)26(21(19)11-17)13-16-5-3-4-8-24-16/h3-9,14,17H,10-11,13H2,1-2H3,(H,25,27)/t17-/m0/s1 |
| Formel vikt | 374.1743 |