Läs mer
Isopropyl(2S)-7-cyano-4-(pyridin-2-ylmetyl)-1,2,3,4-tetrahydrocyklopenta[b]indol-2-ylkarbamat, TRC
Produktkod. 30138214
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138214 25 mg
30137962 50 mg
17904855 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138214 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI06570525MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1029692-15-6
Molekylformel C22 H22 N4 O2
Molekylvikt (g/mol) 374.44
Synonym 1-Methylethyl N-[(2S)-7-Cyano-1,2,3,4-tetrahydro-4-(2-pyridinylmethyl)cyclopent[b]indol-2-yl]carbamate, (S)-[7-Cyano-4-[(pyridin-2-yl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydrocyclopenta[b]indol-2-yl]carbamic Acid Isopropyl Ester, LY 2452473, 1-Methylethyl Ester N-[(2S)-7-Cyano-1,2,3,4-tetrahydro-4-(2-pyridinylmethyl)cyclopent[b]indol-2-yl]carbamic Acid;
IUPAC-namn isopropyl N-[(2S)-7-cyano-4-(2-pyridylmetyl)-2,3-dihydro-1H-cyklopenta[b]indol-2-yl]karbamat
LEDER CC(C)OC(=O)N[C@H]1Cc2c(C1)n(Cc3ccccn3)c4ccc(cc24)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isopropyl (2S)-7-Cyano-4-(pyridin-2-ylmethyl)-1,2,3,4-tetrahydrocyclopenta[b]indol-2-ylcarbamate
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C22H22N4O2/c1-14(2)28-22(27)25-17-10-19-18-9-15(12-23)6-7-20(18)26(21(19)11-17)13-16-5-3-4-8-24-16/h3-9,14,17H,10-11,13H2,1-2H3,(H,25,27)/t17-/m0/s1
Formel vikt 374.1743