Läs mer
Isopropyl3-aminokrotonat, TRC
Produktkod. 30392555
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30392555 1 g
1 options
Produktkod. 30392555 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI8240301G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isopropyl 3-Aminocrotonate
CAS 14205-46-0
Molekylformel C7 H13 N O2
Kvantitet 1 g
Synonym 3-Amino-2-butenoic acid isopropyl ester, 2-Butenoic acid, 3-amino-, 1-methylethyl ester, Crotonic acid, 3-amino-, isopropyl ester (8CI), 1-Methylethyl 3-amino-2-butenoate, 1-Methylethyl 3-aminocrotonate, 3-Aminocrotonic acid isopropyl ester, Isopropyl 3-amino-2-butenoate, Isopropyl 3-aminocrotonate, Isopropyl β-aminocrotonate
InChI formel InChI=1S/C7H13NO2/c1-5(2)10-7(9)4-6(3)8/h4-5H,8H2,1-3H3/b6-4-
LEDER CC(C)OC(=O)\C=C(\C)/N
IUPAC-namn propan-2-yl (Z)-3-aminobut-2-enoat
Molekylvikt (g/mol) 143.18
Formel vikt 143.0946