missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Isopropyl 3-Mercaptopropionate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isopropyl 3-Mercaptopropionate |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O2S/c1-5(2)8-6(7)3-4-9/h5,9H,3-4H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 148.0558 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?