Läs mer
Isopropyl 3-Mercaptopropionate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isopropyl 3-Mercaptopropionate |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O2S/c1-5(2)8-6(7)3-4-9/h5,9H,3-4H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 148.0558 |