Läs mer
Isopropyl 3-oxobutanoate, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 30998350
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30998350 500 g -
30991954 25 g 25g
30991957 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30998350 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD112512500g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isopropyl 3-oxobutanoate
CAS 542-08-5
Molekylformel C7H12O3
MDL-nummer MFCD00043933
Kvantitet 500 g
LEDER CC(CC(OC(C)C)=O)=O
Molekylvikt (g/mol) 144.17
Procent renhet 98%