Läs mer
Isopropyl 4-[[2-(N-Methylcarbamoyl)-4-pyridyl]oxy]phenylcarbamate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isopropyl 4-[(2-(N-Methylcarbamoyl)-4-pyridyl)oxy]phenylcarbamate |
| CAS | 2206827-14-5 |
| Molekylformel | C17H19N3O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Isopropyl (4-((2-(Methylcarbamoyl)pyridin-4-yl)oxy)phenyl)carbamate |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19N3O4/c1-11(2)23-17(22)20-12-4-6-13(7-5-12)24-14-8-9-19-15(10-14)16(21)18-3/h4-11H,1-3H3,(H,18,21)(H,20,22) |
| LEDER | O=C(NC1=CC=C(OC2=CC=NC(C(NC)=O)=C2)C=C1)OC(C)C |
| IUPAC-namn | propan-2-yl N-[4-[2-(methylcarbamoyl)pyridin-4-yl]oxyphenyl]carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 329.35 |
| Formel vikt | 329.1376 |