Läs mer
Isopropyl 4,4,4-trifluoroacetoacetate, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11398285
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11398285 25 g 25g
11308295 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11398285 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10193.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 175230-50-9
Molekylformel C7H9F3O3
Molekylvikt (g/mol) 198.14
MDL-nummer MFCD00040990
InChI-nyckel XLBGYZLICFMDDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropyl 4,4,4-trifluoroacetoacetate, isopropyl 4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoate, isopropyl 4,4,4-trifluoro-3-oxobutyrate, isopropyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate, acmc-209e9i, isopropyl4,4,4-trifluoroacetoacetate, methylethyl 4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoate, isopropyl 4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoate #, 4,4,4-trifluoroacetoacetic acid isopropyl ester
PubChem CID 586897
IUPAC-namn propan-2-yl 4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoate
LEDER CC(C)OC(=O)CC(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isopropyl 4,4,4-trifluoroacetoacetate
Kokpunkt 42°C (28 mmHg)
Brytningsindex 1.3891
Kvantitet 25 g
Beilstein 7475563
Formel vikt 198.14
Procent renhet 95%