Läs mer
Isopropyl 4-Acetylbenzoate, Mikromol™
Produktkod. 30052702
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30052702 100 mg
1 options
Produktkod. 30052702 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0002.750100
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Isopropyl 4-Acetylbenzoate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isopropyl 4-Acetylbenzoate
CAS 220089-22-5
Analyt- eller komponentnamn Isopropyl 4-Acetylbenzoate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C12 H14 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Benzoic acid, 4-acetyl-, 1-methylethyl ester, 1-Methylethyl 4-acetylbenzoate
InChI formel InChI=1S/C12H14O3/c1-8(2)15-12(14)11-6-4-10(5-7-11)9(3)13/h4-8H,1-3H3
LEDER CC(C)OC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)C
IUPAC-namn propan-2-yl 4-acetylbenzoate
Molekylvikt (g/mol) 206.2378
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 206.0943 g/mol