missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Isopropyl 4-Amino-2-hydroxybenzoate (Isopropyl Aminosalicylate), Mikromol™
Beskrivning
Isopropyl 4-Amino-2-hydroxybenzoate (Isopropyl Aminosalicylate)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isopropyl 4-Amino-2-hydroxybenzoate (Isopropyl Aminosalicylate) |
| CAS | 6018-21-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Isopropyl 4-Amino-2-hydroxybenzoate (Isopropyl Aminosalicylate) |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C10 H13 N O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 4-Amino-2-hydroxybenzoic acid 1-methylethyl ester, Salicylic acid, 4-amino-, isopropyl ester (6CI,8CI), Isopropyl 4-aminosalicylate, Isopropyl p-aminosalicylate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO3/c1-6(2)14-10(13)8-4-3-7(11)5-9(8)12/h3-6,12H,11H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)OC(=O)c1ccc(N)cc1O |
| IUPAC-namn | propan-2-yl 4-amino-2-hydroxybenzoate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?