Läs mer
Isopropyl 4-Aminobenzoate, Mikromol™
Beskrivning
Isopropyl 4-Aminobenzoate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isopropyl 4-Aminobenzoate |
| CAS | 18144-43-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Isopropyl 4-Aminobenzoate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C10 H13 N O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Isopropyl 4-Aminobenzoate, 4-Aminobenzoic Acid 1-Methylethyl Ester, Benzoic acid, p-amino-, isopropyl ester (6CI,7CI,8CI), 1-Methylethyl 4-aminobenzoate, Isopropyl 4-aminobenzoate, Isopropyl p-aminobenzoate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO2/c1-7(2)13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-7H,11H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)OC(=O)c1ccc(N)cc1 |
| IUPAC-namn | propan-2-yl 4-aminobenzoate |
| Visa mer |