Läs mer
Isopropyl4-aminobenzoat, TRC
Produktkod. 30398606
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30398606 5 g
1 options
Produktkod. 30398606 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI9006555G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Isopropyl 4-Aminobenzoate
CAS 18144-43-9
Molekylformel C10 H13 N O2
Kvantitet 5 g
Synonym Benzoic acid, 4-amino-, 1-methylethyl ester, Benzoic acid, p-amino-, isopropyl ester (6CI,7CI,8CI), 1-Methylethyl 4-aminobenzoate, Isopropyl 4-aminobenzoate, Isopropyl p-aminobenzoate, 4-Aminobenzoic acid 1-methylethyl ester
InChI formel InChI=1S/C10H13NO2/c1-7(2)13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-7H,11H2,1-2H3
LEDER CC(C)OC(=O)c1ccc(N)cc1
IUPAC-namn propan-2-yl 4-aminobenzoat
Molekylvikt (g/mol) 179.22
Formel vikt 179.0946