Läs mer
Isopropyl 4-Bromobutanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isopropyl 4-Bromobutanoate |
| CAS | 70923-64-7 |
| Molekylformel | C7H13BrO2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 4-Bromobutyric Acid Isopropyl Ester, Isopropyl 4-Bromobutyrate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13BrO2/c1-6(2)10-7(9)4-3-5-8/h6H,3-5H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)OC(=O)CCCBr |
| IUPAC-namn | propan-2-yl 4-bromobutanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 209.08 |
| Formel vikt | 208.0099 |