Läs mer
Isopropyl 4-hydroxy-2-metyl-2H-1,2-benzotiazin-3-karboxylat 1,1-dioxid (Piroxikamförorening L), TRC
Produktkod. 30135611
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135611 100 mg
17962865 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30135611 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI824600100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 118854-48-1
Molekylformel C13 H15 N O5 S
Molekylvikt (g/mol) 297.33
Synonym Isopropyl 4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide, 1-Methylethyl 4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide, Meloxicam Imp. F (EP), Piroxicam Imp. L (EP)
IUPAC-namn propan-2-yl 4-hydroxy-2-metyl-1,1-dioxo-1λ^{6},2-bensotiazin-3-karboxylat
LEDER CC(C)OC(=O)C1=C(O)c2ccccc2S(=O)(=O)N1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isopropyl 4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxyl
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C13H15NO5S/c1-8(2)19-13(16)11-12(15)9-6-4-5-7-10(9)20(17,18)14(11)3/h4-8,15H,1-3H3
Formel vikt 297.0671