Läs mer
Isopropyl 4-Hydroxy-3,5-diisopropylbenzoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isopropyl 4-Hydroxy-3,5-diisopropylbenzoate |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H24O3/c1-9(2)13-7-12(16(18)19-11(5)6)8-14(10(3)4)15(13)17/h7-11,17H,1-6H3 |