Läs mer
Isopropyl 4-hydroxybenzoate, 98%
Produktkod. 11431658
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11431658 10 g 10g
11498860 5 g 5g
11441658 50 g 50g
11451658 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11431658 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13930.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4191-73-5 | C10H12O3 | 180.20 g/mol
Det används som konserveringsmedel i kosmetika.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Det används som konserveringsmedel i kosmetika.
Löslighet
Löslig i kloroform, etylacetat.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt och välventilerat. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4191-73-5
Molekylformel C10H12O3
Molekylvikt (g/mol) 180.20
MDL-nummer MFCD00016468
InChI-nyckel CMHMMKSPYOOVGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropyl 4-hydroxybenzoate, isopropylparaben, isopropyl p-hydroxybenzoate, isopropyl paraben, p-hydroxybenzoic acid isopropyl ester, isopropylhydroxybenzoate, unii-a6eox47qk0, p-oxybenzoesaureisopropylester, 4-hydroxybenzoic acid isopropyl ester, benzoic acid, 4-hydroxy-, 1-methylethyl ester
PubChem CID 20161
IUPAC-namn propan-2-yl-4-hydroxibensoat
LEDER CC(C)OC(=O)C1=CC=C(O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isopropyl 4-hydroxybenzoate
Smältpunkt 84°C to 86°C
Kvantitet 10 g
Beilstein 2641564
Löslighetsinformation Soluble in Chloroform,Ethyl Acetate.
Formel vikt 180.21
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.