Läs mer
Isopropyl acetate, 99%, pure
Produktkod. 10038571 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 L
2.5 L
25 L
Förpackning:
Glasflaska
Metalltrumma
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
Produktkod. 10038571
Brand: Thermo Scientific Acros 150860250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 108-21-4 | C5H10O2 | 102.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-21-4
Molekylformel C5H10O2
Molekylvikt (g/mol) 102.13
MDL-nummer MFCD00008877
InChI-nyckel JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropyl acetate, 2-propyl acetate, 2-acetoxypropane, acetic acid, 1-methylethyl ester, isopropyl ethanoate, isopropylacetat, paracetat, isopropylacetaat, 1-methylethyl acetate, acetic acid, isopropyl ester
PubChem CID 7915
IUPAC-namn propan-2-ylacetat
LEDER CC(C)OC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isopropyl acetate
Namnnotering 99%
Smältpunkt -73.0°C
Färg Färglös
Densitet 0.8720g/mL, 0.872
Kokpunkt 88.8°C
Flampunkt 4°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Metalltrumma
Linjär formel CH3CO2CH(CH3)2
Brytningsindex 1.3760 to 1.3780
Kvantitet 25 L
Beilstein 02, 130
Merck Index 15, 5251
Löslighetsinformation Solubility in water: 31g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Viskositet 0.49 mPa.s (25°C)
Formel vikt 102.13
Procent renhet 99%
Kvalitet Ren
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.