Läs mer
Isopropylacetat, 99+%
Produktkod. 11387356
Change view
Kvantitet:
250 mL
1000 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
250ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11387356 250 mL 250ml
11397356 1000 mL 1 L
11307366 2500 mL 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11387356 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09337.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    530.00 SEK
    439.65 SEK / 250ml
    Save 90.35 SEK
    17% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 108-21-4 | C5H10O2 | 102,133 g/mol
Isopropylacetat är ett lösningsmedel inom den kemiska industrin, speciellt för cellulosa, plaster, vaxer, hartser, gummin, färger, olja och fetter. och även som smakämne. Det är en aktiv komponent i parfymer och tryckfärger. Det används också som extraktionsmedel för framställning av antibiotika, vitaminer och hormoner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Isopropylacetat är ett lösningsmedel inom kemisk industri, speciellt för cellulosa, plaster, vaxer, hartser, gummin, färger, olja och fetter. och även som smakämne. Det är en aktiv komponent i parfymer och tryckfärger. Det används också som extraktionsmedel för framställning av antibiotika, vitaminer och hormoner.
Löslighet Något blandbar
med kallt vatten och metanol.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-21-4
Molekylformel C5H10O2
Molekylvikt (g/mol) 102.133
MDL-nummer MFCD00008877
InChI-nyckel JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropyl acetate, 2-propyl acetate, 2-acetoxypropane, acetic acid, 1-methylethyl ester, isopropyl ethanoate, isopropylacetat, paracetat, isopropylacetaat, 1-methylethyl acetate, acetic acid, isopropyl ester
PubChem CID 7915
IUPAC-namn propan-2-ylacetat
LEDER CC(C)OC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isopropyl acetate
Smältpunkt -73°C
Densitet 0.87
Kokpunkt 87°C to 89°C
Flampunkt 4°C (39°F)
Odör Ester-like
Linjär formel CH3CO2CH(CH3)2
Brytningsindex 1.377
Kvantitet 250 mL
UN-nummer UN1220
Beilstein 1740761
Känslighet Moisture sensitive
Merck Index 14,5205
Löslighetsinformation Slightly miscible with cold water and methanol.
Formel vikt 102.13
Procent renhet ≥99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Isopropyl acetate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Isopropyl acetate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.