Läs mer
Isopropyl Acetate-d10, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isopropyl Acetate-d10 |
| CAS | 1398065-53-6 |
| Molekylformel | C5 D10 O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Acetic Acid Isopropyl Ester-D10, 1-Methylethyl acetate-d10, 2-Acetoxypropane-d1, 2-Propyl-1,1,1,2,3,3,3-d7 acetate-2,2,2-d3, Isopropyl-d7 acetate-d3, Isopropyl acetate-d10, Isopropyl-d3 ethanoate-d3, iso-Propyl Acetate-d10 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O2/c1-4(2)7-5(3)6/h4H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C(=O)OC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-yl 2,2,2-trideuterioacetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 112.193 |
| Formel vikt | 112.131 |