Läs mer
Isopropylacetat, Puriss pa,≥ 99,5 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Produktkod. 15675600
Kvantitet:
250 mL
1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
Produktkod. 15675600
Brand: Honeywell Riedel-de Haën 459601L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Puriss. pa,≥ 99,5 % (GC)
  • Honeywell Riedel-de Haen har över 200 års historia av att producera högrena kemikalier
  • Det är det ledande varumärket som erbjuder högrena lösningsmedel för dedikerade applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-21-4
Molekylformel C5H10O2
Molekylvikt (g/mol) 102.133
MDL-nummer MFCD00008877
InChI-nyckel JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropyl acetate, 2-propyl acetate, 2-acetoxypropane, acetic acid, 1-methylethyl ester, isopropyl ethanoate, isopropylacetat, paracetat, isopropylacetaat, 1-methylethyl acetate, acetic acid, isopropyl ester
PubChem CID 7915
IUPAC-namn propan-2-ylacetat
LEDER CC(C)OC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isopropyl acetate
Densitet 0.872g/mL at 25°C
Kokpunkt 85°C
Explosionsgräns 1.8% (37°F), 8%
Flampunkt 4°C (39.2°F)
Tändpunkt 894°F
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3COOCH(CH3)2
Brytningsindex 1.377
Kvantitet 1 L
UN-nummer UN1220
Beilstein 1740761
Ångdensitet 3.5 (vs air)
Formel vikt 102.13g/mol
Ångtryck 47mmHg (20°C)
Procent renhet ≥99.5% (GC)
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Isopropyl acetate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: isopropyl acetate