Läs mer
Isopropyl Acetate, Spex CertiPrep
Produktkod. 11934904 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1.2 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11934904 1.2 mL 1ml
1 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11934904 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S2305
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Isopropyl Acetate Organic Single in Methanol-P&T, 1 mL, 1000 μg/mL, SPEX CertiPrep™
  • Isopopyl Acetate
  • CAS #108-21-4
  • 1 mL volume
Certifikat
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isopropyl Acetate
Förpackning Ampule
CAS 108-21-4
Fysisk form Liquid
Molekylformel C5H10O2
Teknik AA, ICP
InChI-nyckel JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N
Typ Certified Reference Material
LEDER CC(C)OC(=O)C
IUPAC-namn propan-2-yl acetate
Molekylvikt (g/mol) 102.133
PubChem CID 7915
Kvantitet 1.2 mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Isopropyl acetate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol