Läs mer
Isopropylacetoacetat, TRC
Produktkod. 30396241
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30396241 100 g
1 options
Produktkod. 30396241 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI823725100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isopropyl Acetoacetate
CAS 542-08-5
Molekylformel C7 H12 O3
Kvantitet 100 g
Synonym Butanoic acid, 3-oxo-, 1-methylethyl ester, Acetoacetic acid, isopropyl ester (6CI,8CI), 3-Oxobutanoic acid 1-methylethyl ester, 3-Oxobutanoic acid isopropyl ester, Isopropyl 3-oxobutanoate, Isopropyl 3-oxobutyrate, Isopropyl acetoacetate
InChI formel InChI=1S/C7H12O3/c1-5(2)10-7(9)4-6(3)8/h5H,4H2,1-3H3
LEDER CC(C)OC(=O)CC(=O)C
IUPAC-namn propan-2-yl 3-oxobutanoat
Molekylvikt (g/mol) 144.17
Formel vikt 144.0786