Läs mer
Isopropylalkohol, 99 % (molekylärbiologiska reagens), MP Biomedicals
Handla allt MP Biomedicals ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isopropyl Alcohol, 99% |
| Kvantitet | 25 mL |
| Formel vikt | 60.09 |