Läs mer
Isopropylalkohol, 99 % (molekylärbiologiska reagens), MP Biomedicals
Produktkod. 11426471 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11426471 500 mL 500ml
11406471 25 mL 25ml
11416471 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11426471 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219400690
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1191.26 SEK
    1086.65 SEK / 500ml
    Save 104.61 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 67-63-0
Molekylformel C3H8O
Molekylvikt (g/mol) 60.096
InChI-nyckel KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC-namn propan-2-ol
LEDER CC(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isopropyl Alcohol, 99%
Kvantitet 500 mL
Formel vikt 60.09