Läs mer
Isopropylalkohol, steril, tillverkad med USP Vatten för injektion, 70 % lösning, BAKER™ , J.T. Baker™
Handla allt J.T.Baker ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isopropyl Alcohol |
| Namnnotering | Sterile, Made with USP Water for Injection |
| CAS | 67-63-0 |
| Kvantitet | 1 gL |
| Flampunkt | 18.00°C |
| Förpackning | Poly flaska |
| Densitet | 1L = 0.85kg |
| Molekylformel | C3H8O |
| Synonym | isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol |
| InChI-nyckel | KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H315-Irriterar huden.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).