Läs mer
Isopropyl Atrarate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isopropyl Atrarate |
| CAS | 261174-50-9 |
| Molekylformel | C12H16O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2,4-Dihydroxy-3,6-dimethyl-,1-methylethyl Ester Benzoic Acid, Raric Acid Isopropyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O4/c1-6(2)16-12(15)10-7(3)5-9(13)8(4)11(10)14/h5-6,13-14H,1-4H3 |
| LEDER | CC(C)OC(=O)c1c(C)cc(O)c(C)c1O |
| Molekylvikt (g/mol) | 224.25 |
| Formel vikt | 224.1049 |