Läs mer
Isopropyl Benzenesulfonate, TRC
Produktkod. 17940425
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17940425 100 mg
17903385 25 mg
17920415 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17940425 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI824350100MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6214-18-2
Molekylformel C9 H12 O3 S
Molekylvikt (g/mol) 200.25
Synonym Benzenesulfonic Acid Isopropyl Ester, Benzenesulfonic Acid 1-Methylethyl Ester; Isopropyl Besylate;
IUPAC-namn propan-2-yl benzenesulfonate
LEDER CC(C)OS(=O)(=O)c1ccccc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isopropyl Benzenesulfonate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C9H12O3S/c1-8(2)12-13(10,11)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,1-2H3
Formel vikt 200.0507
Procent renhet >95%