missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Isopropyl Benzoate, Mikromol™

Produktkod. 17902936
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17902936 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17902936 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0730.02

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Isopropyl Benzoate
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Isopropyl Benzoate
CAS 939-48-0
Analyt- eller komponentnamn Isopropyl Benzoate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C10 H12 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Isopropyl Benzoate, Benzoic acid 1-methylethyl ester, Benzoic acid, isopropyl ester (6CI,7CI,8CI), 1-Methylethyl benzoate, Benzoic acid iso-propyl ester, Isopropyl benzoate
InChI formel InChI=1S/C10H12O2/c1-8(2)12-10(11)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,1-2H3
LEDER CC(C)OC(=O)c1ccccc1
IUPAC-namn propan-2-yl benzoate
Molekylvikt (g/mol) 164.2
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 164.0837 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.