Läs mer
Isopropyl Benzoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isopropyl Benzoate |
| CAS | 939-48-0 |
| Molekylformel | C10 H12 O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Benzoic acid 1-methylethyl ester, Benzoic acid, isopropyl ester (6CI,7CI,8CI), 1-Methylethyl benzoate, Benzoic acid iso-propyl ester, Isopropyl benzoate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O2/c1-8(2)12-10(11)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)OC(=O)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | propan-2-yl benzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 164.2 |
| Formel vikt | 164.0837 |