Läs mer
Isopropyl-beta-D-tiogalaktopyranosid (IPTG), fri, >dioxan, 99 %, Ultrapure, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15773552 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15773552 5 g Plastflaska 5g
15763552 1 g Plastflaska 1g
15783552 25 g Plastflaska 25g
15793552 100 g Plastflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15773552 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer J17886.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
  • Inducerar lacoperonet i E. coli genom att binda och inaktivera lac-repressorn.
  • Urval för lac Y-mutanter.
  • Selektion för rekombinanta plasmider som innehåller β-galaktosidasfusionsproteiner.
  • Inducerar cellinnehållet i laktospermease.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
  • Inducerar lac-operon i E. coli genom att binda och inaktivera lac-repressor
  • Urval för lac Y-mutanter
  • Selektion för rekombinanta plasmider som innehåller beta-galaktosidasfusionsproteiner
  • Inducerar cellinnehåll av laktospermea
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 367-93-1
Molekylformel C9H18O5S
Molekylvikt (g/mol) 238.298
MDL-nummer MFCD00063273
InChI-nyckel BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N
Synonym iptg, isopropyl-beta-d-thiogalactopyranoside, isopropyl-beta-d-thiogalactoside, isopropyl thiogalactoside, isopropyl beta-d-thiogalactopyranoside, isopropyl beta-d-thiogalactoside, isopropyl beta-d-1-thiogalactopyranoside, unii-x73vv2246b, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-isopropylthio tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, isopropyl-1-beta-d-thiogalactoside
PubChem CID 656894
ChEBI CHEBI:61448
IUPAC-namn (2 R,3 R,4 S,5 R,6 S)-2-(hydroxymetyl)-6-propan-2-ylsulfanyloxan-3,4,5-triol
LEDER CC(C)SC1C(C(C(C(O1)CO)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isopropyl-beta-D-thiogalactopyranoside (IPTG)
Smältpunkt 109 °C till 115 °C
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 5 g
Beilstein 4631
Formel vikt 238.3
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Ultrapure
Fysisk form Pulver
Endast användning för forskning i RUO –