Läs mer
Isopropyl-beta-D-tiogalaktosid, dioxanfri, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11474647
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11474647 5 g 5g
11464647 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11474647 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21149.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3947.40 SEK
    3196.65 SEK / 5g
    Save 750.75 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
I lager
Beta-galaktosidasinducerare. Isopropyl-β -D-tiogalaktosid används som reagens inom molekylärbiologi. Den används som en effektiv inducerare av proteinuttryck där genen är under kontroll av lac-operatorn. Den används med 5-brom-4-klor-3-indolyl-beta-D-galaktopyranosid för att identifiera den icke-rekombinanta plasmiden i kloningsexperiment med blå-vit skärmmetodologi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Beta-galaktosidasinducerare.Isopropyl-β -D-tiogalaktosid används som reagens inom molekylärbiologi. Den används som en effektiv inducerare av proteinuttryck där genen är under kontroll av lac-operatorn. Den används med 5-brom-4-klor-3-indolyl-beta-D-galaktopyranosid för att identifiera den icke-rekombinanta plasmiden i kloningsexperiment med blå-vit skärmmetodologi.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 367-93-1
Molekylformel C9H18O5S
Molekylvikt (g/mol) 238.30
MDL-nummer MFCD00063273
InChI-nyckel BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N
Synonym iptg, isopropyl-beta-d-thiogalactopyranoside, isopropyl-beta-d-thiogalactoside, isopropyl thiogalactoside, isopropyl beta-d-thiogalactopyranoside, isopropyl beta-d-thiogalactoside, isopropyl beta-d-1-thiogalactopyranoside, unii-x73vv2246b, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-isopropylthio tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, isopropyl-1-beta-d-thiogalactoside
PubChem CID 656894
ChEBI CHEBI:61448
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroximetyl)-6-propan-2-ylsulfanyloxan-3,4,5-triol
LEDER CC(C)S[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isopropyl-beta-D-thiogalactoside
Namnnotering Dioxanfritt
Smältpunkt 109 °C till 115 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 4631
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Optisk rotation −32° (c=1 i vatten)
Formel vikt 238.3
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.