Läs mer
Isopropyl bromoacetate, 97%
Produktkod. 10269840 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10269840 25 g Glasflaska 25g
15294724 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10269840 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 412810250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 29921-57-1 | C5H9BrO2 | 181.03 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 29921-57-1
Molekylformel C5H9BrO2
Molekylvikt (g/mol) 181.03
MDL-nummer MFCD00009886
InChI-nyckel JCWLEWKPXYZHGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropyl bromoacetate, acetic acid, bromo-, 1-methylethyl ester, acetic acid, 2-bromo-, 1-methylethyl ester, isopropyl 2-bromoacetate, brch2c o och ch3 2, bromoacetic acid isopropyl ester, i-propyl bromoacetate, acmc-1ciu8, isopropyl .alpha.-bromoacetate
PubChem CID 121593
IUPAC-namn propan-2-yl-2-bromacetat
LEDER CC(C)OC(=O)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isopropyl bromoacetate
Namnnotering 98%
Färg Färglös till gul
Densitet 1.3990g/mL, 1.399
Kokpunkt 59.0°C to 61.0°C (10.0 mmHg)
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel BrCH2CO2CH(CH3)2
Brytningsindex 1.4440 to 1.4460
Kvantitet 25 g
Formel vikt 181.03
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Isopropyl bromoacetate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.