Läs mer
Isopropylkloracetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11468860
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11468860 25 mL 25ml
11499366 100 mL 100ml
11409376 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11468860 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19070.AC
Request Bulk or Custom Format
CAS: 105-48-6 | C5H9ClO2 | 136.58 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 105-48-6
Molekylformel C5H9ClO2
Molekylvikt (g/mol) 136.58
MDL-nummer MFCD00040410
InChI-nyckel VODRWDBLLGYRJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropyl chloroacetate, chloroacetic acid isopropyl ester, acetic acid, chloro-, 1-methylethyl ester, iso-propyl chloroacetate, clch2c o och ch3 2, ccris 7748, acetic acid, chloro-, isopropyl ester, acetic acid, 2-chloro-, 1-methylethyl ester, chloroacetic acid, 1-methyl ester, monochloroacetic acid isopropyl ester
PubChem CID 7759
IUPAC-namn propan-2-yl-2-kloracetat
LEDER CC(C)OC(=O)CCl
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Isopropyl chloroacetate
Densitet 1.08
Kokpunkt 149°C to 150°C
Linjär formel ClCH2CO2CH(CH3)2
Brytningsindex 1.4205
Kvantitet 25 mL
UN-nummer UN2947
Formel vikt 136.58
Procent renhet 99%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Isopropyl chloroacetate
Palabra de advertencia
  • Varning
Clasificación
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Consejos de prudencia
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Isopropyl chloroacetate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.