Läs mer
Isopropylcyanoacetat, 97 %
Produktkod. 11413864
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11413864 100 g 100g
11403864 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11413864 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11887.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 13361-30-3 | C6H9NO2 | 127,143 g/mol
Isopropylcyanoacetat användes i syntesen av 3-substituerade kumariner genom att genomgå KnÖevenagel-reaktioner med aldehyder och ketoner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Isopropylcyanoacetat användes i syntesen av 3-substituerade kumariner genom att genomgå Knöevenagel-reaktioner
med aldehyder och ketoner.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13361-30-3
Molekylformel C6H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 127.143
MDL-nummer MFCD00019842
InChI-nyckel BESQLCCRQYTQQI-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropyl cyanoacetate, isopropyl 2-cyanoacetate, cyanoacetic acid isopropyl ester, acetic acid, cyano-, isopropyl ester, unii-0v3mgi9xma, 0v3mgi9xma, acetic acid, cyano-, 1-methylethyl ester, propan-2-yl cyanoacetate, prop-2-yl cyanoacetate, acmc-1bsph
PubChem CID 25917
IUPAC-namn propan-2-yl-2-cyanoacetat
LEDER CC(C)OC(=O)CC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isopropyl cyanoacetate
Densitet 1.013
Kokpunkt 207 °C
Flampunkt 92 °C (198 °F)
Brytningsindex 1.415
Kvantitet 100 g
Beilstein 1756014
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 127.14
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.