Läs mer
Isopropyl-β -D-tiogalaktopyranosid,> 99 %, MP Biomedicals
Produktkod. 11480572 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
100mg
10g
1g
250mg
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11480572 10 g 10g
11436511 100 mg 100mg
11446511 250 mg 250mg
11460572 1 g 1g
11470572 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11480572 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219402995
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5890.00 SEK
    5608.47 SEK / 10g
    Save 281.53 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Molekylärbiologiska reagens. Cellodlingsmediekomponent för användning i molekylär genetik.β -Galaktosid-inducerare
Kemiska identifierare
CAS 367-93-1
Molekylformel C9H18O5S
Molekylvikt (g/mol) 238.30
MDL-nummer MFCD00063273
InChI-nyckel BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N
Synonym iptg, isopropyl-beta-d-thiogalactopyranoside, isopropyl-beta-d-thiogalactoside, isopropyl thiogalactoside, isopropyl beta-d-thiogalactopyranoside, isopropyl beta-d-thiogalactoside, isopropyl beta-d-1-thiogalactopyranoside, unii-x73vv2246b, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-isopropylthio tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, isopropyl-1-beta-d-thiogalactoside
PubChem CID 656894
ChEBI CHEBI:61448
LEDER CC(C)S[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isopropyl-β-D-Thiogalactopyranoside
Analysprocentintervall >99%
Kvantitet 10 g
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroximetyl)-6-(propan-2-ylsulfanyl)oxan-3,4,5-triol
Formel vikt 238.3
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Ej tillämpligt
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Isopropyl-beta-D-thiogalactopyranoside, molecular biology reagent
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Isopropyl-lactopyranoside