Läs mer
Isopropyl-β -D-tiogalaktopyranosid, (kristallin), MP Biomedicals
Produktkod. 11358959 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11358959 1 g 1g
11368959 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11358959 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210210101
Dioxanfriβ -Galaktosidasinducerare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 367-93-1
Molekylformel C9H18O5S
Molekylvikt (g/mol) 238.30
MDL-nummer MFCD00063273
InChI-nyckel BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N
Synonym iptg, isopropyl-beta-d-thiogalactopyranoside, isopropyl-beta-d-thiogalactoside, isopropyl thiogalactoside, isopropyl beta-d-thiogalactopyranoside, isopropyl beta-d-thiogalactoside, isopropyl beta-d-1-thiogalactopyranoside, unii-x73vv2246b, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-isopropylthio tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, isopropyl-1-beta-d-thiogalactoside
PubChem CID 656894
ChEBI CHEBI:61448
LEDER CC(C)S[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isopropyl-β-D-Thiogalactopyranoside
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroximetyl)-6-propan-2-ylsulfanyloxan-3,4,5-triol
Formel vikt 238.3
Fysisk form Kristallin
compliance-icons
Produktbeteckning
  • isopropyl-ß-D-thiogalactopyranoside
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 1A
Faroangivelser
  • H350-Kan orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: isopropyl-ß-D-thiogalactopyranoside