Läs mer
Isopropyl-β -D-tiogalaktopyranosid, (kristallin), MP Biomedicals
Handla allt MP Biomedicals ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isopropyl-β-D-Thiogalactopyranoside |
| Kvantitet | 5 g |
| IUPAC-namn | (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroximetyl)-6-(propan-2-ylsulfanyl)oxan-3,4,5-triol |
| Formel vikt | 238.3 |
| Procent renhet | ≥99% |
| Kvalitet | Ej tillämpligt |
| Fysisk form | Kristallin |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Isopropyl-
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H332-Skadligt vid inandning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Isopropyl-lactopyranoside