Läs mer
Isopropyl ß-D-Thiogalactopyranosid, Dioxanfri, TRC
Produktkod. 30399083
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30399083 100 g
1 options
Produktkod. 30399083 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI873000100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isopropyl-beta-D-thiogalactopyranoside
CAS 367-93-1
Molekylformel C9 H18 O5 S
Kvantitet 100 g
Synonym Isopropyl -B-D-Thiogalactopyranoside, Dioxane Free
InChI formel InChI=1S/C9H18O5S/c1-4(2)15-9-8(13)7(12)6(11)5(3-10)14-9/h4-13H,3H2,1-2H3/t5-,6+,7+,8-,9+/m1/s1
LEDER CC(C)S[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxymetyl)-6-propan-2-ylsulfanyloxan-3,4,5-triol
Molekylvikt (g/mol) 238.3
Formel vikt 238.0875