Läs mer
Isopropyl ß-D-Thiogalactopyranosid, Dioxanfri, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isopropyl-beta-D-thiogalactopyranoside |
| CAS | 367-93-1 |
| Molekylformel | C9 H18 O5 S |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Isopropyl -B-D-Thiogalactopyranoside, Dioxane Free |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18O5S/c1-4(2)15-9-8(13)7(12)6(11)5(3-10)14-9/h4-13H,3H2,1-2H3/t5-,6+,7+,8-,9+/m1/s1 |
| LEDER | CC(C)S[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O |
| IUPAC-namn | (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxymetyl)-6-propan-2-ylsulfanyloxan-3,4,5-triol |
| Molekylvikt (g/mol) | 238.3 |
| Formel vikt | 238.0875 |