Läs mer
Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside (IPTG) (Dioxane-free), Fisher BioReagents™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside |
| Namnnotering | Dioxane-free |
| Smältpunkt | 110° to 115°C |
| Färg | White |
| pH | 5 to 7 |
| Analysprocentintervall | ≥99 % (by TLC) |
| Förpackning | Glass Bottle |
| Kvantitet | 10 g |
| Merck Index | 15, 5126 |
| Specifik rotation | -28.5 to -34.5° (+ or −) |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Isopropyl-ß-D-thiogalactopyranoside
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H315-Irriterar huden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .