Läs mer
Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside (IPTG) (Wht. Powd., Dioxane Crystalline), Fisher BioReagents™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside |
| Smältpunkt | 122°C |
| Färg | White |
| Kvantitet | 1 g |
| Förpackning | Glass Bottle |
| Fysisk form | Solid |
| Merck Index | 15, 5126 |
| Formel vikt | 238.3 |