Beskrivning
IPTG är ett vanligt använt reagens i kloningsförfaranden som kräver induktion av b-galaktosidasaktivitet och används tillsammans med X-Gal i blå-vit färgval av rekombinanta bakteriekolonier.
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 367-93-1 |
| Smältpunkt | 105 °C till 115 °C |
| pH | 5.0 till 7.0 |
| Molekylformel | C9H18O5S |
| MDL-nummer | MFCD00063273 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | iptg, isopropyl-beta-d-thiogalactopyranoside, isopropyl-beta-d-thiogalactoside, isopropyl thiogalactoside, isopropyl beta-d-thiogalactopyranoside, isopropyl beta-d-thiogalactoside, isopropyl beta-d-1-thiogalactopyranoside, unii-x73vv2246b, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-isopropylthio tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, isopropyl-1-beta-d-thiogalactoside |
| Löslighetsinformation | Löslig i metanol och vatten (50 mg/ml, klar, färglös lösning). |
| InChI-nyckel | BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N |
| Optisk rotation | −26° till −33° (c=1, vatten) |
| Visa mer |