Läs mer
Isopropyl-β -D-tiogalaktopyranosid, MP Biomedicals™
Produktkod. 11467090 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 x 1 g
10 x 1 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11467090 1 g 1g
11477090 5 x 1 g 5g
11487090 10 x 1 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11467090 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 11IPTG0001
Isopropyl-β -D-tiogalaktopyranosid genomisk grad,> 99%, vitt pulver
  • IPTG är en galaktosanalog som inte känns igen avβ -galaktosidas.
  • Det används som en Lac-operoninducerare i bakterier. Vid 1 mM koncentration inducerar IPTGβ -galaktosidasgenuttryck i bakterier, så tillåter det valet av Lac+ rekombinanta bakterier i X-Gal-innehållande medium.
  • Det används tillsammans med X-Gal eller Bluo-Gal i blåvitt urval av rekombinanta bakteriekolonier som inducerar uttryck av lac-operonet i Escherichia coli.
  • IPTG (isopropyl-β -D-tiogalaktopyranosid) är en galaktosanalog som inte känns igen avβ -galaktosidas.
  • IPTG är en icke-metaboliserbar galaktosanalog som inducerar uttryck av lac-operonet i Escherichia coli.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 367-93-1
Molekylformel C9H18O5S
Molekylvikt (g/mol) 238.30
MDL-nummer MFCD00063273
InChI-nyckel BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N
Synonym IPTG, Isopropyl β-D-1-thiogalactopyranoside
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroximetyl)-6-(propan-2-ylsulfanyl)oxan-3,4,5-triol
LEDER CC(C)S[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Specifikationer
Smältpunkt 110°C (literature)
Färg Vitt
pH 7
Anteckningar om renhetsgrad >99%
Kvantitet 1 g
Beilstein 4631
Löslighetsinformation 10g/L in water.
Optisk rotation -28.9° to -32° (c=1, water)
Kvalitet Genomisk
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Isopropyl-beta-D-thiogalactopyranoside (IPTG)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 1A
Faroangivelser
  • H350-Kan orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Isopropyl-beta-D-thiogalactopyranoside