Läs mer
Isopropyl-β -D-tiogalaktopyranosid, MP Biomedicals™
Product Code. 11487090 Shop All MP Biomedicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 x 1 g
10 x 1 g
Unit Size:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11487090 10 x 1 g 10g
11467090 1 g 1g
11477090 5 x 1 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11487090 Supplier MP Biomedicals Supplier No. 11IPTG0010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7805.00 SEK
    7431.23 SEK / 10g
    Save 373.77 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-01-2027
Isopropyl-β -D-tiogalaktopyranosid genomisk grad,> 99%, vitt pulver
  • IPTG är en galaktosanalog som inte känns igen avβ -galaktosidas. Det används som en Lac-operoninducerare i bakterier.
  • Vid 1 mM koncentration inducerar IPTGβ -galaktosidasgenuttryck i bakterier, så tillåter det valet av Lac+ rekombinanta bakterier i X-Gal-innehållande medium.
  • Det används tillsammans med X-Gal eller Bluo-Gal i blåvitt urval av rekombinanta bakteriekolonier som inducerar uttryck av lac-operonet i Escherichia coli.
Chemical Identifiers
CAS 367-93-1
Molekylformel C9H18O5S
Molekylvikt (g/mol) 238.30
MDL-nummer MFCD00063273
InChI-nyckel BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N
Synonym IPTG, Isopropyl β-D-1-thiogalactopyranoside
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroximetyl)-6-(propan-2-ylsulfanyl)oxan-3,4,5-triol
LEDER CC(C)S[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Specifications
Smältpunkt 110 °C (litteratur)
Färg Vitt
pH 7
Anteckningar om renhetsgrad >99%
Kvantitet 10 x 1 g
Beilstein 4631
Löslighetsinformation 10g/L i vatten.
Optisk rotation -28,9° till -32° (c=1, vatten)
Kvalitet Ej tillämpligt
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Product Identifier
  • Isopropyl-beta-D-thiogalactopyranoside (IPTG)
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Hazard Statement
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Isopropyl-lactopyranoside