Läs mer
Isopropyl-β -D-tiogalaktopyranosid, MP Biomedicals
Produktkod. 11450572 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mg
Förpackningsstorlek:
500mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11450572 500 mg 500mg
1 options
Produktkod. 11450572 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219402990
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    859.00 SEK
    817.90 SEK / 500mg
    Save 41.10 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-01-2027
Molekylärbiologiska reagens. Cellodlingsmediekomponent för användning i molekylär genetik.β -Galaktosid-inducerare
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isopropyl-β-D-Thiogalactopyranoside
CAS 367-93-1
Molekylformel C9H18O5S
MDL-nummer MFCD00063273
Kvantitet 500 mg
Synonym iptg, isopropyl-beta-d-thiogalactopyranoside, isopropyl-beta-d-thiogalactoside, isopropyl thiogalactoside, isopropyl beta-d-thiogalactopyranoside, isopropyl beta-d-thiogalactoside, isopropyl beta-d-1-thiogalactopyranoside, unii-x73vv2246b, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-isopropylthio tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, isopropyl-1-beta-d-thiogalactoside
InChI-nyckel BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N
LEDER CC(C)S[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroximetyl)-6-(propan-2-ylsulfanyl)oxan-3,4,5-triol
Molekylvikt (g/mol) 238.30
PubChem CID 656894
ChEBI CHEBI:61448
Formel vikt 238.3
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Ej tillämpligt
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Isopropyl-beta-D-thiogalactopyranoside, molecular biology reagent
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Isopropyl-lactopyranoside