Läs mer
Isopropyl-d7 Paraben, TRC
Produktkod. 30389052
Change view
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30389052 50 mg
30396188 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30389052 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI87286250MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1432063-95-0
Molekylformel C10H5D7O3
Molekylvikt (g/mol) 187.24
Synonym 4-Hydroxybenzoic Acid 1-Methylethyl-d7 Ester, 4-Hydroxybenzoic Acid Isopropyl-d7 Ester, Isopropyl-d7 4-Hydroxybenzoate, Isopropyl-d7 p-Hydroxybenzoate, p-Hydroxybenzoic Acid Isopropyl-d7 Ester
LEDER OC1=CC=C(C(OC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isopropyl-d7 Paraben
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C10H12O3/c1-7(2)13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-7,11H,1-2H3/i1D3,2D3,7D